Principaux documents
808043
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
product name
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Phenyl-5PW, 08043
Ampleur du marquage
1 meq/mL ligand density (estimate)
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La faible couverture C18 et phénylique des colonnes TSKgel Octadecyl-4PW et Phenyl-5PW RP conduit à une rétention plus faible que sur les colonnes à phase inverse à base de silice. Ces colonnes ne sont pas recommandées pour les analyses de composés de faible poids moléculaire, mais en raison de la grande taille de leurs pores (500 Å et 1000 Å respectivement), elles sont adaptées aux séparations des peptides et des protéines. Les très larges pores de 1000 Å permettent un accès facile aux protéines et aux autres biomolécules ayant des poids moléculaires atteignant 350 000 daltons.
Polymer-based particles for reversed-phase (RP) HPLC generally have two benefits over silica-based particles: They are more tolerant of high and low pH operating conditions and they do not have the silanol interactions that cause peak tailing of some basic analytes. Also, some silicas have an intrinsic metal content that may cause chelation problems with sensitive biomolecules, leading to poor recovery. Polymeric TSKgel columns come in C18 and phenyl functional groups and a range of particle porosities. Fast kinetics and quantitative protein recovery at submicrogram loading are characteristic of nonporous resin-based TSKgel Octadecyl-NPR columns.
  • Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
  • Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
  • Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
  • Octadecyl-NPR particles are nonporous
Forme physique
Shipped in 30% methanol - 70% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation