Key Documents
808023
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
Colonne HPLC d’exclusion stérique TSKgel® (type PW)
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne HPLC TSKgel® G5000PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08023
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Les colonnes TSKgel® G5000PWXL sont destinées à l′analyse des polymères linéaires hydrosolubles d′un poids moléculaire allant jusqu′à 1 million de Da. La granulométrie plus fine des colonnes du type PWXL procure une résolution 1,7 fois supérieure à celle de leurs homologues PW, ce qui rend les colonnes PWXL plus adaptées aux applications analytiques.
Forme physique
Produit expédié dans de l′eau.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation