Key Documents
808021
TSKgel® G3000PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
Colonne HPLC d’exclusion stérique TSKgel® (type PW)
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne HPLC TSKgel® G3000PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08021
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
200 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Les colonnes TSKgel® G3000PWXL sont destinées à l′analyse des polymères linéaires hydrosolubles d′un poids moléculaire allant jusqu′à 50 000 Da. La granulométrie plus fine des colonnes du type PWXL procure une résolution 1,7 fois supérieure à celle de leurs homologues PW, ce qui rend les colonnes PWXL mieux adaptées aux applications analytiques.
Application
La colonne de HPLC TSKgel® G3000PWXL a été utilisée pour les séparations suivantes :
  • De l′holothurie Apostichopus japonicus (AJP) dans les fermes d′aquaculture pour analyse par chromatographie de perméation sur gel haute performance (HPGPC).
  • De matière organique naturelle dans l′eau par chromatographie en phase liquide ultra-performance (UPLC) combinée à une spectrométrie de masse triple quadruple avec ionisation par électronébulisation (ESI-tQMS).
  • De galactanes dérivés de la pectine de pomme de terre par analyse GPC.
Forme physique
Produit expédié dans de l′eau.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse CLHP ou LC-MS
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Multiple approaches to assess pectin binding to galectin-3.
Zhang T, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 91(19), 994-1001 (2016)
Antioxidant and antihyperlipidemic activities of polysaccharides from sea cucumber Apostichopus japonicus.
Liu X, et al.
Carbohydrate Polymers, 90(4), 1664-1670 (2012)
Formation of halogenated organic byproducts during medium-pressure UV and chlorine coexposure of model compounds, NOM and bromide.
Zhao Q, et al.
Water Research, 45(19), 6545-6554 (2011)