Principaux documents
77655
Supelco
4-Chlororesorcinol
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
147 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
106-108 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup