D91551
Diethyl carbonate
99%
Synonyme(s) :
DEC
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
126-128 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.