Principaux documents
575650-U
Supelco
Collecteur à vide 96 puits PlatePrep
Starter kit
Synonyme(s) :
96-well SPE plate vacuum starter kit
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Description générale
L′extracteur sous vide PlatePrep est constitué d′un couvercle en acrylique pour une vérification simple du débit pendant la préparation de l′échantillon sur plaques 96-puits. La base en polypropylène présente une excellente résistance chimique tandis que la vanne unique casse-vide/régulatrice de vide permet un contrôle du débit à travers tous les puits.
Nous vous conseillons d′utiliser ce système compact avec les plaques Discovery SPE 96-puits lorsque vous souhaitez travailler sur des échantillons multiples. La vanne de contrôle unique, la possibilité de travailler en parallèle et des dynamiques de débit uniformes permettent des développements de méthodes plus faciles et assurent une meilleure reproductibilité. Les puits non utilisés peuvent être obturés et utilisés ultérieurement.
Un kit de démarrage PlatePrep 96-puits ( Réf. 575650-U) est disponible pour les analystes débutant sur cette technologie de SPE 96-puits. Est composé de l′extracteur sous vide PlatePrep et de tous les accessoires nécessaire pour son utilisation en mode SPE 96-puits.
Composants
Le kit de démarrage comprend :
  • 1 extracteur à vide PlatePrep
  • 1 plaque de collecte 96 puits, 2 mL, polypropylène
  • 2 supports jetables réservoir/solvants usés, PVC
  • 1 96 sq. couvercle pour puits en matériau perçable
  • 5 réservoirs à réactif
  • 1 portoirs pour tubes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Matthew J Dominguez et al.
Protein expression and purification, 152, 84-91 (2018-07-25)
Protein purification is essential in the study of protein structure and function, and the development of novel therapeutics. Many studies require purifying multiple proteins at once, increasing the demand for improved purification methods. We hypothesized that multiple chromatography columns could
Articles
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Protocoles
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.