57345-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonyme(s) :
FIBRE SPME 23 G, BOÎTE DE 3, MANUELLE, AVEC REVÊTEMENT 65UM PDMS-DVB
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Unité de fibres SPME, Polydiméthylsiloxane/divinylbenzène (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga
Matériaux
fused silica fiber
plain blue hub
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Note de bas de page
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Aldehydes (PFBOA Derivatives) in Beer on SLB®-5ms after SPME using a 65 µm PDMS/DVB Fiber
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique