Principaux documents
57348-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonyme(s) :
FIBRE SPME StableFlex 2CM, PK3, DVB/CARBOXEN-PDMS 50/30UM
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Ensemble de fibres de SPME, divinylbenzène/carboxène/polydiméthylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Matériaux
StableFlex fiber
notched gray hub
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pk of 3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
2 cm
Groupe de la matrice active
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Odeurs
Autres remarques
Des différences d'aspect sont possibles. La fibre peut présenter des taches sombres qui n'ont aucun impact sur les performances du produit.
Note de bas de page
Revêtement greffé sur une fibre de silice fondue flexible, formant un revêtement plus approprié sur une fibre moins cassante. La sélectivité de l'extraction peut varier légèrement par rapport au même revêtement déposé sur une fibre de silice fondue standard. Cette fibre de 2 cm ne comporte pas de ressort.
Informations légales
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Devin L Maurer et al.
Scientific reports, 9(1), 12103-12103 (2019-08-23)
The primary hurdle for diagnosis of some diseases is the long incubation required to culture and confirm the presence of bacteria. The concept of using microbial VOCs as "signature markers" could provide a faster and noninvasive diagnosis. Finding biomarkers is
Amparo Gamero et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 1-7 (2012-12-19)
MicroVinification platforms are used for screening purposes to study aroma development in wine. These high-throughput methodologies require flavor analysis techniques that allow fast detection of a high number of aroma compounds which often appear in very low concentrations (μg/l). In
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Sílvia M Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1252, 155-163 (2012-07-11)
Metabolomics represents an emerging issue that can aid in the diagnosis and/or prognosis of different diseases. Metabolomic study of urine is particularly interesting as it can be on the base of the developing of new faster and non-invasive methodologies. In
M Caldeira et al.
Journal of chromatography. A, 1254, 87-97 (2012-07-28)
Allergic asthma represents an important public health issue, most common in the paediatric population, characterized by airway inflammation that may lead to changes in volatiles secreted via the lungs. Thus, exhaled breath has potential to be a matrix with relevant