Principaux documents
57331
Supelco
Support de fibres SPME
greener alternative
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Ce support protège la fibre revêtue et permet d'ajuster son exposition pendant l'adsorption et la désorption de l'analyte. Il est réutilisable à l'infini et reçoit la fibre remplaçable. Si vous utilisez ce produit pour la première fois, vous devez commander un support ainsi qu'une fibre.
Support pour échantillonnage manuel
Une jauge de profondeur réglable permet de positionner la fibre pour l'échantillonnage ainsi que dans la zone chauffée de l'injecteur pour chromatographie en phase gazeuse (GC). La fibre peut être verrouillée en position exposée.
Support pour échantillonnage automatique ou analyse par chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Utilisez cette fibre avec un échantillonneur automatique Varian 8100/8200 ou avec notre interface SPME/HPLC. Un adaptateur pour SPME est nécessaire avec l'échantillonneur automatique Varian. Contactez Varian Instrument Division pour connaître les spécifications du système.
Support pour Gerstel MPS2 et CombiPAL/CombiPAL-xt de CTC
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Informations légales
CombiPAL is a trademark of CTC Analytics
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Articles
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.