Principaux documents
57225-U
Supelco
Tube pour SPE SupelcleanENVI-Chrom P
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
Tuyau de cartouche polymère pour SPE RP, 6 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Agence
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 250 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
900 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Diamètre
80-160 μm
Dimension de pores
20-300 Å
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Copolymère de Styrène / divinyl benzène
Mécanisme de rétention: phase inverse ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses
• Taille des particules: 80-160 μm; sphériques; taille des pores: 110-175 Å; surface spécifique: 900 m2/g
• Forte réticulation, résine neutre, nettoyée, utilisée pour retenir des composés hydrophobes avec quelques fonctionnalités hydrophiles sous des conditions de phase inverse
• Très résistante à des conditions de pH extrêmes
• Parmi les applications les plus courantes : les composés phénoliques et aromatiques de matrices aqueuses
• Utilisée pour l′extraction des principaux polluants phénoliques des matrices aqueuses
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Afficher tout
Protocoles
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE