57054
Tube de SPE Supelclean™ LC-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean™
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pkg of 30 ea
Ampleur du marquage
~11.5% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.