548575-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Matériaux
fused silica fiber
red hub
Taille
23 ga
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS coating
Compatibilité
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Autre catégorie plus écologique
Articles
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Contenu apparenté
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.