20811
ORBO™ 80 Isocyanate Filter
with cassettes: no, filter O.D. 37 mm, pkg of 25 ea
Synonyme(s) :
ORBO™ 80 Coated Filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass fiber filter
Agence
ASTM® D5836
OSHA 5002
Gamme de produits
ORBO™
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 80
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. du filtre
37 mm
Groupe de la matrice active
1,2-PP, 1-(2-pyridyl)piperazine
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for analyte group isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique