Principaux documents
509221
Seringue microvolume SGE
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
Plunger-in-needle syringe
Caractéristiques
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 000500
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
1 μL
Description générale
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
Pièce de rechange