Principaux documents
509272
Seringue microvolume SGE
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Description
Plunger-in-needle syringe
Caractéristiques
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 000570
Aiguille, L × D.E.
70 mm × 0.47 mm
Volume
1 μL
Description générale
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.