47863
Acide L-ascorbique
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type water soluble vitamin
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Pf
190-194 °C (dec.)
Solubilité
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC23A2(9962)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable