Principaux documents
43075
Supelco
Tetra-O-methylscutellarein
analytical standard
Synonyme(s) :
4′,5,6,7-Tetramethoxyflavone, 5,6,7-Trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Scutellarein tetramethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
URSUMOWUGDXZHU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic