S0327
Scutellarein
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavone, 6-Hydroxyapigenin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Erigeron breviscapus
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear, greenish-yellow
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H
Clé InChI
JVXZRQGOGOXCEC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable