Principaux documents
29118-U
Supelco
Flacons à bouchon à vis, 2 mL, ouverture large avec bouchon, emballage pratique
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, black polypropylene cap, PTFE/silicone septa, pkg of × 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone septa
black polypropylene cap
clear glass vial
Description
unassembled
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of × 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 10-425
Adéquation
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable