27078
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)