29004-U
Fioles, bouchon à vis, R.A.M.™ (filetage 9 mm), à ouverture large, 12 × 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of × 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of × 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Ce flacon dont l′ouverture a un D.I. de 6 mm est parfait pour une utilisation avec un bras robotique connecté à un passeur automatique d′échantillons. Vous avez le choix entre un verre borosilicaté de type 1 transparent ou ambré. Le flacon R.A.M.™ inclut le concept StepVial unique qui centre avec précision un insert de volume limité dans le flacon. L′ouverture interne du flacon est biseautée pour permettre une bonne adaptation du bord de l′insert de verre.
Adéquation
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable