27373
Capsules à sertir avec septa PTFE/Silicone
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp seal
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Diam. du joint
11 mm
Raccords
thread for 11 mm