27360-U
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Synonyme(s) :
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp seal
Dureté
60 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of × 100 ea
Diam. × épaisseur
11 mm × 1.0 mm
Raccords
thread for 11 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable