Principaux documents
Z727377
Hettich® rubber insert for buckets 1790 and 5092
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Rubber Insert for buckets 1790 (Z729248) and 5092
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 250 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1791
Technique(s)
centrifugation: suitable
cryopreservation: suitable
Compatibilité
for use with 5092 (bucket)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG