Documents
Z657999
Hettich® centrifuge rotors
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
capacity 1.5 ‑ 100 mL
to hold 6 x 5092 buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 4446
Paramètres
3,631 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models ROTANTA 460/460R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni