Key Documents
Z617741
Greiner CELLSTAR® Shorty pipettes
capacity 5 mL
Synonyme(s) :
Greiner Shorty pipettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
graduations Subdivisions 0.1mL
Conditionnement
pack of 200 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 606190
Capacité
5 mL
Informations légales
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH