Principaux documents
Z350788
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, extra long (12"), bulb draw 7.1 mL, sterile
Synonyme(s) :
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyethylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 100 (5 bags of 20)
sleeve of 20
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
300 mm
Volume d'aspiration
7.1 mL
Diam. de la tige
9 mm
Description générale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Conditionnement
Packaged in bags of 20
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1