Z326682
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 5,000 mL, accuracy: 1.2 mL, neck joint: ST/NS 34/35
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-neck
Joint
joint: ST/NS neck34/35
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
5,000 mL, accuracy: 1.2 mL
Capacité
5000 mL