Z326380
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Joint
joint ST/NS neck10/19
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37401
Plage de mesure du volume
5 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
5 mL