Principaux documents
BR36176
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 100 mL
Synonyme(s) :
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PMP
polypropylene stopper
transparent
Joint
joint ST/NS neck14/23
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 36176
Taille
100 mL
Description générale
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG