Z324906
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 0.5 mL, one mark
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
AR-Glas®
Description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 29701
Capacité
0.5 mL
Description générale
According to DIN EN ISO 648.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.