Documents
XNAP
Sigma-Aldrich
Kit de PCR REDExtract-N-Amp Plant
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
Synonyme(s) :
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
About This Item
Code UNSPSC :
41106303
Nomenclature NACRES :
NA.55
Utilisation
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le kit pour PCR sur extraits végétaux REDExtract-N-Amp Plant permet de détecter rapidement les agents pathogènes des plantes par PCR directe. Il contient tous les réactifs nécessaires pour extraire rapidement l'ADN génomique contenu dans des feuilles de plantes et amplifier les cibles d'intérêt par PCR directe. Le mélange pour PCR REDExtract-N-Amp ReadyMix contient un colorant de traçage et permet de charger facilement et directement les produits de PCR sur des gels d'agarose pour analyse.
Application
REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit has been used to:
  • extract genomic DNA from mycelial lawns and leaves
  • screen leaf tissue from putative transgenic potato plants
  • perform polymerase chain reaction (PCR)
  • isolate DNA from Cannabis sativa L. seed and dried fruit body gills
Caractéristiques et avantages
  • Extraction de l'ADN génomique de plantes en une seule étape et en moins de 15 minutes, en vue d'une PCR
  • Pas de congélation, de broyage mécanique, d'extraction organique, de purification sur colonne ou de précipitation
  • Mélange pour PCR ReadyMix spécialement formulé pour les extraits végétaux
  • Anticorps "hot start" pour une amplification hautement spécifique de l'ADN génomique
  • Analyse du gel sans tampon de dépôt ni colorant de traçage
  • Produit compatible avec les applications à haut débit pour l'analyse génétique des plantes
  • Extrait stable à 4 °C pendant au moins 6 mois
Composants
Les kits contiennent une solution de préparation de tissus, une solution d′extraction et le REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix.
Autres remarques
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Informations légales
L'achat de ce produit comprend une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets mentionnés dans la notice du produit pour l'utilisation de la seule quantité achetée pour les′ propres recherches internes de l'acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n′est transféré expressément, par implication ou par préclusion. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 789 224, 5 618 711, 6 127 155 et les revendications en dehors des États-Unis correspondant au brevet américain 5 079 352 ayant expiré. L'achat de ce produit comprend une immunité limitée et non transférable contre toute poursuite en vertu des revendications de brevet susmentionnées pour l'utilisation de cette quantité de produit pour les′ propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur′ contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques sous les brevets de Roche nécessitent une licence séparée de Roche. De plus amples informations sur l'achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rebeca Cobos et al.
Applied and environmental microbiology, 81(18), 6474-6483 (2015-07-15)
Grapevine trunk fungal pathogens, such as Diplodia seriata and Phaeomoniella chlamydospora, can infect plants through pruning wounds. They cause grapevine trunk diseases and are involved in grapevine decline. Accordingly, the protection of pruning wounds is crucial for the management of
Giuseppe Forlani et al.
Forensic science international. Genetics, 52, 102464-102464 (2021-01-19)
The availability of molecular markers able to distinguish drug-type from fiber-type Cannabis sativa cultivars would allow fast and cheap analysis of any plant specimen, including seeds and leaves. Several approaches to this issue have been described, mainly using polymorphisms in
Siobhan M Brady et al.
Molecular systems biology, 7, 459-459 (2011-01-20)
Tightly controlled gene expression is a hallmark of multicellular development and is accomplished by transcription factors (TFs) and microRNAs (miRNAs). Although many studies have focused on identifying downstream targets of these molecules, less is known about the factors that regulate
Samuel J Harrison et al.
Plant methods, 2, 19-19 (2006-11-08)
The floral dip method of transformation by immersion of inflorescences in a suspension of Agrobacterium is the method of choice for Arabidopsis transformation. The presence of a marker, usually antibiotic- or herbicide-resistance, allows identification of transformed seedlings from untransformed seedlings.
Yolanda Arana-Gabriel et al.
Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 49(3), 632-640 (2018-02-28)
The present study conducted a genetic characterization and determined growth rate and biomass production in solid and liquid media, using strains obtained from wild edible sporomes of Lyophyllum that grow in high mountains. Vegetative isolation was used to obtain a
Articles
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Protocoles
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
Contenu apparenté
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.