R4775
ReadyMix PCR REDExtract-N-Amp™™
Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye
Synonyme(s) :
Direct plant PCR master mix, Direct tissue PCR master mix, PCR master mix with loading dye
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Couleur
red
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Ce mélange pour PCR prêt à l'emploi est censé être utilisé avec les kits pour PCR Extract-N-Amp Plant et Extract-N-Amp tissue de Sigma. Tous les kits Extract-N-Amp contiennent les réactifs nécessaires pour réaliser une PCR par extraction. Cependant, en cas de besoin, ce mélange pour PCR prêt à l'emploi permet de réaliser des PCR supplémentaires. Le mélange pour PCR REDExtract-N-Amp ReadyMix® contient un colorant de traçage inerte qui permet de charger directement les produits de PCR sur des gels d'agarose pour analyse, pour plus de commodité.
Application
- pour le génotypage d'échantillons d'embryons de poisson-zèbre fixés
- dans l'amplification par PCR d'ADN de lichen isolé avec le kit pour PCR REDExtract-N-Amp™ Plant
- dans l'amplification de l'ADN de spores fongiques et de colonies de levures individuelles isolé avec le kit pour PCR REDExtract-N-Amp™ Seed
Le mélange maître pour PCR REDExtract-N-Amp™ convient également aux PCR sur colonie.
Caractéristiques et avantages
- Mélange "gel-ready" : prêt à être transféré sur un gel d'agarose sans ajout de tampon de charge ni de colorant de traçage. Le produit de PCR est directement chargé sur le gel d'agarose après l'amplification. Le colorant de traçage rouge migre à peu près à la même vitesse qu'un fragment de 125 pb (légèrement plus vite que le bleu de bromophénol).
- Simplicité d'utilisation : la technologie de démarrage à chaud des produits JumpStart™ permet d'effectuer la mise en place à température ambiante, un avantage lorsque l'on travaille avec plusieurs échantillons. Le format prêt à l'emploi réduit le temps de mise en place.
- Reproductibilité : réduit les risques de contamination associés à la multiplication des pipetages et garantit la constance des performances d'une réaction à l'autre et dans le temps.
- Haute spécificité et rendement : la Taq polymérase JumpStart™, enzyme à démarrage à chaud inactivée par un anticorps, est conçue pour limiter l'amplification non spécifique tout en augmentant la spécificité et le rendement de la cible.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Protocoles
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.