WHAWB120112
QIAcard™ FTA™ Wash Buffer
Nucleic acid purification buffer, bottle size 25 mL
Synonyme(s) :
QIAcard™ FTA™ Wash Buffer (25 ml), Whatman FTA, Whatman FTA™ Purification Reagent
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Nucleic acid purification buffer
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Qiagen WB120112
Taille du flacon
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- This reagent can be used to wash punches in the "punch-in" procedure for standard STR amplification.
- QIAcard™ FTA™ Wash Buffer allows for excellent results by removing PCR inhibitors and contaminants that can lower PCR yields.
Autres remarques
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3