V3640
Valpromide
≥97% (NMR)
Synonyme(s) :
2-Propylvaleramide, 2-propyl-pentanamide, Depamid, Depamide, Di-n-propylacetamide, Dipropylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (NMR)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCC(CCC)C(N)=O
InChI
1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
Clé InChI
OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable