T7539
Tumor Necrosis Factor-α from mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
mTNF-α, TNF-α
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tumor Necrosis Factor-α from mouse, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95%
Forme
powder
Puissance
0.01-0.5 ng/mL EC50
Poids mol.
17 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg protein endotoxin
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Tnf(21926)
Application
- to activate MS1 endothelium cells
- to induce lipolysis in adipocytes
- to study its effect on liganded and unliganded glucocorticoid receptor (GR) in interleukin (IL)-6 and IL-8 gene regulation
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance