T6543
Tricosanoic acid
≥99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Tricosylic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (capillary GC)
Forme
powder
Pf
77-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C23H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-22H2,1H3,(H,24,25)
Clé InChI
XEZVDURJDFGERA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3