216941
Acide behenique
99%
Synonyme(s) :
Docosanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
72-80 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear
hexane: soluble
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)
Clé InChI
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable