T4540
Triacsin C from Streptomyces sp.
Synonyme(s) :
2,4,7-Undecatrienal nitrosohydrazone, WS1228A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces sp.
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear (Pale yellow to yellow)
methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
Mode d’action
enzyme | inhibits
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC\C=C\C\C=C\C=C\C=N\NN=O
InChI
1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h4-5,7-11H,2-3,6H2,1H3,(H,13,15)/b5-4+,8-7+,10-9+,12-11+
Clé InChI
NKTGCVUIESDXPU-YLEPRARLSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research