T4080
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dihydro-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, TMF, Trimethoxyflavone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
COc1ccc(c(OC)c1)C2=CC(=O)c3cc(OC)ccc3O2
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
WUWFDVDASNSUKP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable