PHL80987
Tricin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxy 3′,5′-dimethoxyflavone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)17(14)21)12-7-11(20)16-10(19)5-9(18)6-13(16)24-12/h3-7,18-19,21H,1-2H3
Clé InChI
HRGUSFBJBOKSML-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable