T3757
TTNPB
Synonyme(s) :
4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoic acid, Arotinoid acid
About This Item
Produits recommandés
Solubilité
ethanol: soluble 10 mM
DMSO: soluble 25 mM
chloroform/methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(=C/c1ccc(cc1)C(O)=O)c2ccc3c(c2)C(C)(C)CCC3(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
Clé InChI
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
Informations sur le gène
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges