T2391
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Type
Type III-S
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥4,000 units/mg protein
Poids mol.
calculated mol wt 53.2 kDa
Activité étrangère
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions