T2057
Trequinsin hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
HL 725
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES
Cl[H].COc1cc2CCN3C(=O)N(C)C(\C=C3c2cc1OC)=N\c4c(C)cc(C)cc4C
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-14-9-15(2)23(16(3)10-14)25-22-13-19-18-12-21(30-6)20(29-5)11-17(18)7-8-27(19)24(28)26(22)4;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/b25-22+;
Clé InChI
DTCZZBVPTHVXFA-OSMRDGEFSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.