T0523
apo-Transferrin from mouse
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
protein quantification: suitable
Solubilité
H2O: 20 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Trf(22041)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable