SRP6112
G6PD from E. coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Zwf
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
55.7 kDa (491 aa, 1-491 aa)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Escherichia coli ... ZWF(7149716)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable