SRP6056
Dipeptidylpeptidase human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ADABP, Adenosine deaminase complexing protein 2, CD26, DPPIV, TP103
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
86.4 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
0.5 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable