SRP0206
MEG-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PTPMEG2, PTPN9, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
60.3 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTPN9(5780)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable