P6244
Protein Tyrosine Phosphatase 1B human
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
PTP-1B
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥20 units/mg protein
Poids mol.
37.4 kDa
Concentration
≥0.5 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Maladie(s) pertinente(s)
diabetes; obesity; cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable