SRP0161
Histone H4 peptide (1-21) human
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
HIST2H4A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~2 kDa
Conditionnement
pkg of 160 nmol
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HIST2H4A(8370)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable